GENA935
ECL™ Rat IgG, HRP-linked whole antibody (from goat)
Cytiva NA935
Sinônimo(s):
Rat IgG antibody
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva NA935
cor
Brown (light)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)