Documentos Principais
GENA933-1ML
Human IgG HRP Linked Whole Ab
Cytiva NA933-1ML
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
application:
citations:
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva NA933-1ML
cor
Brown (light)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
ECL Human IgG, HRP-linked whole Ab (from sheep). The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Características e benefícios
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
ECL is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)