Documentos
ELLUF0100
Millipore
Substrato de HRP para ELISA Luminata Forte; 100 ml
Western blotting, dot/slot blotting
Sinônimo(s):
ELISA HRP substrate, detection substrate
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
conjugado
peroxidase conjugate
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 mL
fabricante/nome comercial
Luminata
assay range
sensitivity: 0.1 pg
técnica(s)
ELISA: suitable
método de detecção
chemiluminescent
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Reagente de detecção quimioluminescente com HRP
Aplicação
Para uso em immunoblots.
Western blot, dot/slot blot
Qualidade
O reagente foi pareado para otimizar o alcance e a sensibilidade da detecção usando vários anticorpos em ensaios de ELISA.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 4 °C a partir da data de envio. Contém peróxido de hidrogênio. Use em área bem ventilada.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.