IBFP0785C
Immobilon® Blotting Filter Paper
100 sheets, 7 cm x 8.4 cm, Chromotography-Grade Blotting Paper for blotting
Sinônimo(s):
Filtro de papel, Membrana de transferência
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Papel de filtro para blot Immobilon®, 7 x 8.4 cm sheet, Chromotography-Grade Blotting Paper for western blotting.
Materiais
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
7 cm × 8.4 cm
espessura
550 μm
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condições de expedição
ambient
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13