Documentos Principais
IPSN07852
Millipore
Immobilon®-P Blotting Sandwich
7 x 8.4 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures
Sinônimo(s):
Blotting Membrane, Blotting Sandwich
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Materiais
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
7 cm × 8.4 cm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
160 μg/cm2 (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: IPSN
Aplicação
7 x 8.4 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3