IESN07852
Immobilon® -E PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 7 cm x 8.4 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Immobilon®-E Blotting Sandwich, 7 x 8.4 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
Materiais
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
easily wetted with water
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
7.0 cm × 8.4 cm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
compatibilidade
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro ruby
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3