Documentos Principais
IPFL00005
Millipore
Immobilon® -FL PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
product name
Membrana de PVDF Immobilon®-FL, 1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
27 cm × 1.875 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with All fluorescence dyes
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condições de expedição
ambient
Aplicação
A membrana de PVDF Immobilon®-PSQ foi usada em Western blot.
Características e benefícios
A membrana PVDF Immobilon®-PSQ é compatível com os seguintes corantes:
  • Todos os corantes de fluorescência
  • Azul de Comassie brilhante
  • Amido preto
  • Ponceau-S vermelho
  • CPTS
  • Sypro® rubi
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYPRO is a registered trademark of Life Technologies
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The possible causes and potential remedies for poor or inconsistent transfer of proteins from a gel to the Western blot membrane. Optimal transfer conditions may vary depending on the molecular weight of the protein of interest.