IPVH15150
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 15 cm x 15 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Immobilon®-P PVDF Membrane, 10 sheets, 15 cm x 15 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
15 cm × 15 cm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3