Documentos Principais
IPVH85R
Millipore
Immobilon®-P Membrane
1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Sinônimo(s):
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
Nome do produto
Membrana Immobilon®-P, PVDF, 0,45 m, rolo de 8,5 cm x 10 m, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic immobilon-P PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
8.5 cm × 10 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana de transferência Immobilon®-P é uma membrana microporosa de fluoreto de polivinilideno (PVDF) hidrofóbica, com um tamanho nominal de poro de 0,45 mícron (μm). Ela é usada para a transferência de proteínas de diversas matrizes de gel. A membrana de transferência Immobilon®-P é recomendada para a maioria das aplicações de western blot, principalmente com proteínas com mais de 20 kDa. Essa membrana exibe características de manuseio e recursos de coloração aprimorados, uma razão sinal-ruído maior para aumentar a sensibilidade e melhor resistência a solventes em comparação com membranas de nitrocelulose.
Principais mecanismos de ligação: eletrostática, hidrofóbica,
Código do filtro: IPVH
Aplicação
A membrana Immobilon®-P, de PVDF, 0,45 μm, rolo de 8,5 cm x 10 m, foi usada em análise de western blot e coimunoprecipitação.
Ligação
Substitui: INCP00010
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Wei Cai et al.
Gene, 736, 144386-144386 (2020-01-25)
Neuropathic pain, caused by damage to the nerve system, is one of the most challenging diseases in the world. Moreover, the etiology remains unclear. Circular RNAs (circRNAs) have been revealed to participate in various biological progress, including neuropathic pain. However