Documentos Principais
ISEQ00010
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Nome do produto
Membrana de PVDF Immobilon®-PSQ, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
27 cm × 3.75 m
tamanho de poro
0.2 μm pore size
capacidade
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Immobilon®-PSQ é uma membrana microporosa de 0,2 μm, feita de fluoreto de polivinilideno (PVDF). Ela foi desenvolvida para maximizar a ligação de proteínas. A membrana Immobilon®-PSQ é recomendada para o sequenciamento direto de proteínas e imunodetecção após eletroblot de proteínas em géis de eletroforese (ou ligação por dot blot de amostras de proteínas purificadas), especialmente para proteínas com peso molecular inferior a 20.000. Esta membrana é compatível com sistemas de tanque e semissecos para eletroblot.
Aplicação
A membrana de PVDF Immobilon®-PSQ foi usada em western blot.
Características e benefícios
Membrana Immobilon®-PSQ:
  • tamanho de poro de 0,2 μm e uma estrutura interna grande
  • Alto valor de adsorção de proteínas e rendimento do sequenciamento em comparação com outras membranas
  • Impede a passagem de proteínas de baixo peso molecular
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Shujie Wang et al.
Infection and immunity, 88(4) (2020-01-15)
Streptococcus suis serotype 2 is an important bacterial pathogen of swine and is also an emerging zoonotic agent that may be harmful to human health. Although the virulence genes of S. suis have been extensively studied, the mechanisms by which
Bing Yan et al.
Theranostics, 10(15), 6728-6742 (2020-06-20)
Rational: Ischemic injury of the skeletal muscle remains a serious clinical problem and currently there is no effective therapy. The aim of the present study is to determine whether human umbilical cord mesenchymal stem cells- derived exosomes (UMSC-Exo) could repair
Daisy Y Shu et al.
Experimental eye research, 206, 108546-108546 (2021-03-29)
Transforming growth factor beta (TGFβ) and bone morphogenetic protein (BMP) signaling play opposing roles in epithelial-mesenchymal transition (EMT) of lens epithelial cells, a cellular process integral to the pathogenesis of fibrotic cataract. We previously showed that BMP-7-induced Smad1/5 signaling blocks
Min Cui et al.
Frontiers in microbiology, 11, 596-596 (2020-05-07)
Duck Tembusu virus (DTMUV), a member of Flaviviridae family, causes acute egg-drop syndrome in ducks. MicroRNAs (miRNAs) have been found to be involved in various biological processes, including tumor genesis, viral infection, and immune response. However, the functional effect of
Jingshu Tang et al.
Brain research bulletin, 170, 1-10 (2021-02-07)
Traumatic brain injury (TBI) is the major cause of disability and mortality among young people and is associated with neurodegenerative diseases. However, the available clinical options have limited effectiveness. Here, we investigated the neuroprotective effect of Hemocoagulase Agkistrodon (HCA), a