Documentos Principais
IEVH85R
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
1 roll, 8.5 cm × 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Sinônimo(s):
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
Nome do produto
Membrana de PVDF Immobilon®-E, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
easily wetted with water
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
8.5 cm × 10 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
compatibilidade
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A Immobilon-E é a primeira membrana de transferência de PVDF para western blot que se umedece em tampão de transferência aquoso. Isso elimina a etapa de pré-umidificação com álcool que é necessária com outras membranas de PVDF.
Código do filtro: IEVH
Este rolo de 8,5 cm x 10 m oferece conveniência de 1 corte para miniblots padrão (7 x 8,5 cm) e midiblots (8,5 x 13,5 cm). Funciona com o dispensador opcional Immobilon NOW (número do catálogo IMDISP).
Membrana Immobilon-E:
- a única membrana de PVDF que se umedece em tampões aquosos, eliminando a etapa de pré-umidificação com metanol.
- Tamanho de poro de 45 µm recomendado para a maioria das aplicações de western blot, especialmente para proteínas maiores que 20 kDa
- Compatível com detecção quimioluminescente e cromogênica
As membranas de PVDF Immobilon® são oferecidas em quatro tipos, cada uma otimizada para uma aplicação diferente de blot de proteínas. Sanduíches para blot convenientes com folhas de membrana pré-cortadas e papel-filtro para blot. Membranas de PVDF Immobilon possuem uma alta adsorção de proteínas, de modo que não haja perda de proteínas durante a transferência ou reutilização de sondas. A estrutura aberta dos poros facilita o acesso a proteínas ligadas e a remoção das sondas não ligadas.
Características e benefícios:
-O alto potencial de ligação a proteínas gera um sinal mais forte
- Não trinca, enrola ou quebra quando cortada
- Baixa interferência
- Capacidade de coloração superior
- Permite a remoção e reutilização de sondas várias vezes
Mecanismos de ligação primários: Eletrostático, hidrofóbico
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3