Key Documents
IMDISP
Millipore
Dispensador Immobilon® NOW
Dispenser for transfer membrane used in Western blotting, immunoblotting and dot blotting applications
Sinônimo(s):
Sistema de dispersão
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A maior parte da membrana para análises de proteína é fornecida como rolos de 25 a 30 cm de largura ou como folhas cortadas em um tamanho específico. Os rolos oferecem uma boa flexibilidade, mas exigem esforço e tempo extra para cortar folhas de acordo com o tamanho específico necessário. As folhas cortadas proporcionam conveniência com um custo adicional e menor flexibilidade. A maioria dos usuários que executam Western Blotting usa 2 tamanhos padrão.
  • Mini-Blots: 7 x 8,5 cm
  • Midi-blots: 13,5 x 8,5 cm
O Dispensador Immobilon® NOW com os rolos de membrana para blot de 8,5 cm associados oferece a flexibilidade dos rolos padrão com grande parte da conveniência das folhas cortadas. NOW, os rolos de membrana de transferência têm 8,5 cm de largura. Isso significa que blots de tamanho padrão podem ser produzidos com um corte único do rolo sem desperdício.
O dispensador Immobilon NOW funciona com todas as quatro membranas de transferência de PVDF Immobilon.
  • - Immobilon-P, rolo para o dispensador NOW: IPVH85R
  • Immobilizon-e, rolo para Dispensador NOW: IEVH85R
  • Immobilizon-FL, rolo para Dispensador NOW: IPFL85R
  • Immobilizon-PSQ, rolo para Dispensador NOW: ISEQ85R
O dispensador Immobilizon NOW é ideal para armazenamento seguro e utilização conveniente de rolos de 8,5 cm de largura de membrana de transferência para Western blotting. Com esse dispositivo, a membrana pode ser cortada de modo eficiente em tamanhos padrão para mini e midi-blots sem desperdício.
O NOW inclui um NOVO formato para nossa popular membrana de transferência Immobilizon®-NC. - Immobilizon-NC, rolo para Dispensador NOW: HATF85R
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany