GERPN6101M
Hybond blotting paper
L × W 20 cm × 20 cm, sheets membrane, pack of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.23
Produtos recomendados
Materiais
cellulose
sheets membrane
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva RPN6101M
Parâmetros
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
C × L
20 cm × 20 cm
espessura
0.39 mm
peso base
97 g/m2
Descrição geral
0.39 mm pure cellulose blotting paper for gel electrophoresis applications
Características e benefícios
- Research laboratory blotting pager for use in gel electrophoresis in all molecular biology and protein studies applications.
- Recommended for use with all Hybond blotting membranes.
- High purity and uniformity ensures consistent and reproducible results.
- Pure Cellulose Grade, NA.39-mm thick paper with medium wet strength and smooth surface.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)