HATF07850
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Immobilon®-NC Transfer Membrane Mini Sheets, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
7 cm × 8.4 cm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau¬S red
método de detecção
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3