Key Documents
2502
Millipore
Solução branda de remoção de anticorpos ReBlot Plus, 10x
Sinônimo(s):
Western blot stripping solution, blot stripping solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
forma
liquid
embalagem
pkg of 50 mL
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Re-Blot
técnica(s)
western blot: suitable
método de detecção
chemiluminescent
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O western blot é uma técnica comumente usada para estudar a função e localização de proteínas. Em geral, as amostras de proteínas são submetidas a eletroforese em SDS-PAGE e transferidas para uma membrana de nitrocelulose ou náilon, por exemplo, onde há a adição de anticorpos específicos. Diferentemente das tecnologias baseadas em ácidos nucleicos, que permitem a reutilização de southern e northern blots, a reutilização de western blots se mostrou difícil.
A remoção e readição de anticorpos a western blots oferece diversas vantagens:
1) Conservação de amostras caras ou que estão disponíveis apenas em quantidades limitadas;
2) Análise de um determinado blot usando vários anticorpos diferentes, por exemplo, anticorpos específicos para determinados subtipos ou isoformas;
3) Repetição de análises de resultados anômalos e confirmação com o mesmo anticorpo ou com um anticorpo diferente;
4) Correção de erros de incubação com o anticorpo errado;
5) Economia de gastos com reagentes e economia de tempo reutilizando o mesmo blot.
Embora as matrizes de imunoafinidade baseadas em antígenos e anticorpos, tais como conjugados Sepharose, tenham sido reutilizadas muitas vezes sem comprometer a reatividade antígeno-anticorpo, a necessidade de extremos de pH e agentes caotrópicos impossibilita a aplicação desses métodos em western blot.
A solução branda de remoção de anticorpos para western blot Re-Blot Plus da MILLIPORE contém soluções formuladas especialmente para remover anticorpos de western blots de forma rápida e eficaz, sem afetar significativamente as proteínas imobilizadas.
As vantagens da solução branda de remoção de anticorpos para western blot Re-Blot Plus incluem:
  • Ausência do odor pungente de β-mercaptoetanol na solução de remoção de anticorpos.
  • A remoção de anticorpos é feita em temperatura ambiente. Não é necessário o aquecimento dos blots.
  • Os anticorpos podem ser removidos dos blots em cerca de 15 minutos em temperatura ambiente.
  • Os blots podem ser reutilizados em 25 minutos.
Aplicação
A solução branda de remoção de anticorpos para western blot Re-Blot Plus da MILLIPORE é eficaz para remover anticorpos de western blots que foram revelados com quimioluminescência, iodo radioativo ou outros isótopos. Ela não é recomendada para remover anticorpos de substratos colorimétricos (TMB (tetrametilbenzidina), DAB (diaminobenzidina), 4-cloronaftol etc.), por não ser possível remover de forma eficaz os substratos que precipitam no local de reação.
A solução branda de remoção de anticorpos para western blot Re-Blot Plus deve ser usada apenas para fins qualitativos até que tenha sido estabelecido por análise comparativa de blots que a remoção de anticorpos não afeta quantitativamente um determinado antígeno.
Este produto destina-se apenas ao uso em pesquisa e não deve ser usado para diagnóstico ou in vivo.
Componentes
Solução branda de remoção de anticorpos (10×) – (2 recipientes de 25 ml cada).
Armazenamento e estabilidade
A solução branda de remoção de anticorpos deve ser armazenada a 2-8 °C no ato do recebimento. O produto é estável por 3 a 6 meses após o recebimento. Se a solução de remoção de anticorpos cristalizar durante o armazenamento, ela pode ser dissolvida novamente com leve aquecimento a 37 °C antes do uso.
Observação: Para impedir a degradação do reagente, aperte a tampa firmemente durante o armazenamento. Evite exposição prolongada ao ar.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Re-Blot is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cristian Mircean et al.
Bioinformatics (Oxford, England), 21(9), 1935-1942 (2005-01-14)
The protein lysate microarray is a developing proteomic technology for measuring protein expression levels in a large number of biological samples simultaneously. A challenge for accurate quantification is the relatively narrow dynamic range associated with the commonly used chromogenic signal
Nicholas W Baetz et al.
Molecular biology of the cell, 24(5), 643-658 (2013-01-04)
The Rab11-family interacting proteins (Rab11-FIPs) facilitate Rab11-dependent vesicle recycling. We hypothesized that Rab11-FIPs define discrete subdomains and carry out temporally distinct roles within the recycling system. We used live-cell deconvolution microscopy of HeLa cells expressing chimeric fluorescent Rab11-FIPs to examine
Xiaoyu Wang et al.
Proteome science, 9, 53-53 (2011-09-16)
An improved version of quantitative protein array platform utilizing linear Quantum dot signaling for systematically measuring protein levels and phosphorylation states is presented. The signals are amplified linearly by a confocal laser Quantum dot scanner resulting in ~1000-fold more sensitivity
C Baldock et al.
The Journal of cell biology, 152(5), 1045-1056 (2001-03-10)
We propose a new model for the alignment of fibrillin molecules within fibrillin microfibrils. Automated electron tomography was used to generate three-dimensional microfibril reconstructions to 18.6-A resolution, which revealed many new organizational details of untensioned microfibrils, including heart-shaped beads from
Xueqing Liu et al.
Cell death & disease, 10(11), 790-790 (2019-10-19)
Mammalian female fertility is limited by the number and quality of oocytes in the ovarian reserve. The number of oocytes is finite since all germ cells cease proliferation to become oocytes in fetal life. Moreover, 70-80% of the initial oocyte