Documentos Principais
NXF-00
Millipore
Natrix® Q Micro
Sinônimo(s):
Natrix® Adsorvente de membrana Q
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Materiais
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
descrição
Natrix® Q Micro
linha de produto
Natrix®
embalagem
pack of 10 × 0.2 mL (devices)
Parâmetros
1-5 mL/min flow rate
75 psi max. pressure
tamanho de poro
0.4 μm pore size
conector
female inlet and outlet (luer)
aplicação(ões)
pharmaceutical
técnica de separação
strong anion exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula de folha plana
O Natrix® Q Micro (0,2ml) é um modelo laboratorial reduzido para fins de triagem, para ajustar as condições do tampão e avaliar os parâmetros de carga antes de passar para a fabricação em pequena escala ou comercial.
Aplicação
Cromatografia
Ações bioquímicas/fisiológicas
Purificação de biomoléculas por cromatografia de troca aniônica
Características e benefícios
O revolucionário polímero marcroporoso da membrana de cromatografia Natrix® Q contém uma alta densidade de locais de ligação à amina quaternária, permitindo uma rápida transferência de massa, proporcionando alta capacidade de ligação, mesmo em vazões rápidas. A combinação de desempenho e velocidade em um formato de dispositivo plug-and-play de uso único permite soluções escalonáveis e de baixo risco para purificação eficiente de biomoléculas.
Embalagem
Caixa, 10/embalagem
Informações legais
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany