Key Documents
NXF-50
Millipore
Natrix® Adsorvente de membrana Q
Sinônimo(s):
Natrix® Q Processo 600
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32011308
ligand
quaternary amine
Nível de qualidade
linha de produto
Natrix®
Parâmetros
2.3-11.5 L/min flow rate
A do leito
0.5 mm
volume do leito
460 mL
Grupo ativo da matriz
Macroporous polymer
tamanho de poro
0.4 μm pore size
capacidade
92 g binding capacity (BSA)(per device)
técnica de separação
strong anion exchange
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Com uma revolucionária estrutura de hidrogel macroporoso tridimensional que fornece uma alta densidade de locais de ligação e rápida transferência de massa, as membranas de cromatografia Natrix® oferecem capacidade de ligação que excede as colunas à base de resina com taxas de fluxo rápidas típicas dos adsorventes de membrana tradicionais. Esta combinação de desempenho e velocidade em um formato de dispositivo plug-and-play de uso único permite soluções escalonáveis e de baixo risco para purificação eficiente de biomoléculas
A membrana de cromatografia Natrix® Q é uma membrana de troca aniônica forte de alta produtividade projetada para purificação de biomoléculas. A membrana de cromatografia Natrix® Q exclusiva é um hidrogel de poliacrilamida poroso contendo uma alta densidade de grupos pendentes de ligação de amônio quaternário (Q) que são polimerizados diretamente dentro de uma estrutura de membrana macroporosa inerte. A estrutura de poros interconectados e a alta densidade do grupo funcional permitem taxas de fluxo rápidas (segundos de tempo de residência), com rendimento impressionante para cargas extremamente altas, mantendo excelente redução de impurezas em uma ampla gama de condições de tampão. O design da membrana cromatográfica Natrix Q oferece melhorias na produtividade, flexibilidade e robustez e economia de processo para qualquer projeto de bioprocesso. O Natrix® Q Process 600 é um dispositivo em escala de processo projetado para fabricação clínica e comercial em grande escala.
Capacidade nominal de polimento mAb: 4600 g
Configuração da membrana: Pregueada
1 dispositivo por embalagem
O design da membrana de cromatografia de trocas aniônicas forte para purificar biomoléculas com uma alta densidade de ligante de amina quaternária permite taxas de fluxo rápidas e alto rendimento em cargas elevadas, mantendo uma excelente redução de impurezas
Características e benefícios
O adsorvente de membrana Natrix® Q oferece aos usuários:
  • Alta densidade de locais de ligação de amina quaternária, permitindo rápida transferência de massa
  • Alta capacidade de ligação mesmo em taxas de fluxo rápidas
  • A combinação de desempenho e velocidade em formato de dispositivo plug-and-play de uso único permite soluções escalonáveis e de baixo risco para a purificação eficiente de biomoléculas.
Embalagem
Embalagem dupla
Informações legais
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Renaud Jacquemart et al.
Computational and structural biotechnology journal, 14, 309-318 (2016-08-30)
The current processing paradigm of large manufacturing facilities dedicated to single product production is no longer an effective approach for best manufacturing practices. Increasing competition for new indications and the launch of biosimilars for the monoclonal antibody market have put
Mochao Zhao et al.
Vaccine, 37(36), 5491-5503 (2018-04-09)
Affinity chromatography is among the most powerful separation techniques, achieving the finest separation with high yields even in the most challenging feed streams. Incorporating affinity chromatography in vaccine purification has long been attempted by researchers to improve unit yield and
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has