Key Documents
YY3014234
Millipore
Tela de suporte para suporte de filtro de 142 mm, revestida com PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
316 stainless steel
PTFE-coated
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Stainless Steel Filter Holder, 142mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os suportes de filtro de aço inoxidável são projetados para ultralimpeza ou esterilização de líquidos ou gases por filtração sob pressão. As telas de suporte com faces de PTFE permitem a autoclavagem com as membranas montadas.
YY3009000 Suporte de filtro, 90 mm, aço inoxidável
Peças sobressalentes
XX2504705 Adaptador de mangueira, NPTM de 1/4 de pol. para D.I. de 3/8 de pol.
XX4204708 Válvula de ventilação/escape
YY3009053 Anéis de vedação do tipo O-ring, armação do filtro de 90 mm, PTFE
YY3009054 Tela de suporte, revestida com PTFE
YY2209058 Suporte para dreno, 90 mm
YY2209059 Pés de apoio
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13