YY3009000
Suporte de filtro de 90 mm, aço inoxidável
Filter Holder 90mm, stainless steel
Sinônimo(s):
Suporte de filtro de 90 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Nível de qualidade
Parâmetros
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
5 bar max. differential pressure (75 psid)
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
17.1 cm , plus inlet connector
171 mm
Diâmetro
12.1 cm
diâmetro do filtro
90 mm
área de filtração
45.5 cm2
diam. do pré-filtro
75 mm
peso
2.8 kg (6.2 lb)
conector
connector for 9.5 mm I.D. hose
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting for 9.5 mm I.D. hose (with connections supplied)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
YY3009000 Suporte de filtro, 90 mm, aço inoxidável
Peças de reposição
XX2504705 Adaptador de mangueira, NPTM de 1/4 de pol. para D.I. de 3/8 de pol.
XX4204708 Válvula de ventilação/escape
YY3009053 Anéis de vedação do tipo O-ring, armação de filtro de 90 mm, PTFE
YY3009054 Tela de suporte, revestida com PTFE
YY2209058 Suporte para dreno, 90 mm
YY2209059 Pés de apoio
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13