XX1009002
Tela de suporte em aço inoxidável Millipore para filtragem a vácuo
90 mm
Sinônimo(s):
Malha de filtração
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated stainless steel screen
Nível de qualidade
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
90 mm
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Produto acessório de vidro para filtração a vácuo Millipore
Tela de suporte de aço inoxidável, de 90 mm
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro All-Glass da Millipore de 90 mm.
Tela de suporte de aço inoxidável, de 90 mm
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro All-Glass da Millipore de 90 mm.
Aplicação
90 mm