Key Documents
XX4304700
Millipore
Suporte de filtro em linha, 47 mm
In-Line Filter Holder 47mm
Sinônimo(s):
Suporte de filtro de 47 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon knob(s) (for hand)
polypropylene (filled)
silicone seal
Nível de qualidade
Parâmetros
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
70 °C max. temp. at 5.5 bar
técnica(s)
pressure filtration: suitable
Comprimento
12 cm
Diâmetro
7.6 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
13.8 cm2
diam. do pré-filtro
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
conector
inlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT inlet fitting
outlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT outlet fitting
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with In-Line Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os suportes de filtro em linha são normalmente utilizados para ultralimpeza de líquidos ou gases em linha por filtração a vácuo. Basta abrir a armação para trocar o filtro sem interferir no encanamento conectado.
Características e benefícios:
•Conectores faseados para mangueira macho em ambas as extremidades para fácil instalação
•Botões manuais grandes e fáceis de segurar
Número de catálogo e descrição
XX4304700 Suporte de filtro em linha de 47 mm
Peças sobressalentes
XX1104715 Tela de suporte, 47 mm, polipropileno
XX4304701 Anel de vedação do tipo O-ring (2-131), silicone
XX4304704 Adaptador de mangueira, rosca com NPTF de 1/4 de pol. para D.I de 5/16 de pol, polipropileno
XX4304705 Botões manuais
Acessórios
XX4304702 Anel de vedação do tipo O-ring, (2-131), fluoroelastômero
XX4304707 Tela de suporte de aço inoxidável, 47 mm
XX6200006P Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros com diâmetro interno de 9,5 mm