F3668
Monoclonal Anti-CD16−FITC antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CD16-II-Fluorescein isothiocyanate, Anti-CD16A-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCG3-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCGR3-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCGRIII-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCR-10-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCRIII-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCRIIIA-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FcGRIIIA-Fluorescein isothiocyanate, Anti-IGFR3-Fluorescein isothiocyanate, Anti-IMD20-Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCGR3A(2214) , FCGR3B(2215)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?