MABN695
Anti-CRTC2 Antibody, clone 5B10
ascites fluid, clone 5B10, from mouse
Sinônimo(s):
TORC2, TORC-2, CRTC2, CREB-regulated transcription coactivator 2, Transducer of regulated cAMP response element-binding protein 2, Transducer of CREB protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRTC2(200186)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected CRTC2 in human lung cancer and ovarian tumor tissues.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected CRTC2 in HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CRTC2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa cell lysate