T9568
Trizma® Pre-set crystals
BioPerformance Certified, pH 8.9, average Mw 125.6
Sinônimo(s):
Tris crystals
About This Item
Produtos recomendados
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
Formulário
crystalline powder
peso molecular
average Mw 125.6
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
8.90 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
8.9
faixa de pH útil
7.0-9.0
solubilidade
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Categorias relacionadas
Aplicação
Tris has a significant temperature coefficient, so select the mixture to give the desired final pH at the desired temperature.
From 5 °C to 25 °C, the pH decreases an average of 0.03 pH units per °C.
From 25 °C to 37 °C, the pH decreases an average of 0.025 pH units per °C.
Outras notas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)