95585
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 0.5 μm
Sinônimo(s):
Monodisperse polystyrene latex particles (0.5 μm), monodisperse polystyrene microbeads (0.5 μm), monodisperse polystyrene microspheres (0.5 μm), polystyrene monodisperse microparticles (0.5 μm), Size standards
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
forma
aqueous suspension
particles
reticulação
0 % cross-linked
concentração
2% (solids)
tamanho de partícula
0.5 μm std dev <0.05 μm
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to find the PSD of colloidal dispersions.
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Nota de análise
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?