Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
278-2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 27.95 kDa
observed mol wt ~37 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... fgf23> FGF23(8074)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FGF23 in Human brain tissue lysates.
Tested Applications:
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 μg of this antibody detected Fibroblast growth factor 23 (FGF23) in one million Jurkat cells pretreated with Brefeldin A (1 μg/mL 4 h).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1