07-1466
Anti-Cdc42 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
G25K, GTP-binding Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC42(998)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
(AKNKQKPITPET-C).
Aplicação
Signaling
MAP Kinases
The molecular weights of Rac1 and Cdc42 are ~21 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500-1:2000 (0.5-2μg/mL) dilution of rat brain lysate with a previous lot of rabbit anti-Cdc42.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat Brain Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2