04-1479
Anti-methyl-PP2A Antibody, C subunit, clone 2A10
clone 2A10, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A10, monoclonal
reatividade de espécies
yeast, human, Saccharomyces cerevisiae, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, rabbit, chicken, pig, Drosophila
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
methylation (Leu309)
Informações sobre genes
human ... PPP2CA(5515)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1-5 µg/mL of this antibody detected the methylated form of PP2A catalytic subunit in yeast lysates lacking the methylestrase (increased methylation). Treatment of the blot with 0.2 M NaOH will demethylate proteins, thus eliminating detection of PP2A.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Lysates from a yeast wild type strain (strain lacking the methyltransferase, delta PPM1) and a strain lacking the methylestrase, delta PPE1.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1