MABS270
Anti-PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) Antibody, clone 5A5-1F3
clone 5A5-1F3, from mouse
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein phosphatase 2A 56 kDa regulatory subunit epsilon isoform, PP2A B subunit isoform B′-epsilon,
PP2A B subunit isoform B56-epsilon, PP2A B subunit isoform PR61-epsilon, PP2A B subunit isoform R5-epsilon
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A5-1F3, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPA(5524)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Apoptosis & Cancer
Kinases & Phosphatases
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in U2OS cells. (Max F. Perutz Laboratories, Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated endogenous PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in a panel of U2OS cell lysates expressing the B56 alpha, beta, gamma, delta, and epsilon regulatory subunit of PP2A (Max F. Perutz Laboratories, Medical University of Vienna, Austria).
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1