07-408
Anti-Smad2/3 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
MAD, mothers against decapentaplegic homolog 2 (Drosophila), Mad protein homolog, Mad, mothers against decapentaplegic homolog 2, Mad-related protein 2, Mothers against DPP homolog 2, SMAD 2, SMAD family member 2, SMAD, mothers against DPP homolog 2, SMA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD2(4087)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutiuons must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected SMAD2/3 on 10 μg of Hela lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
HepG2 cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado