MABF2060
Anti-IL13R alpha 1 Antibody, clone IG3
clone IG3, from mouse
Sinônimo(s):
Interleukin-13 receptor subunit alpha-1, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL-13R subunit alpha-1, IL-13RA1, Interleukin-13-binding protein, Novel cytokine receptor 4, NR4, CD213a1.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IG3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il13Ra1(16164)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Western Blotting applications (Haymaker, C.L., et. al. (2012). J Immunol. 188(7):3208-16; Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Immunoprecipitation applications (Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL13R alpha 1 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash