MABF3095
Anti-Complement C5 Antibody, clone SIM 225-3.2.1
Sinônimo(s):
C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SIM 225-3.2.1, monoclonal
peso molecular
observed mol wt ~188 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, guinea pig, porcine, goat, feline, canine, rabbit
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... C5(727)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with Human Complement C5 glycoprotein (non-reduced).
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected non-reduced Human Complement C5.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Complement C5 in Western Blotting applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Complement C5 in Flow Cytometry applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C5 in applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1