MABF3228
Anti-Complement C3/C3b Antibody, clone 10C7
Sinônimo(s):
PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C7, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 187.15 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... C3(718)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with purified native Human Complement C3
ELISA Analysis: Serial dilutions of this antibody detected Human Complement C3, but not Complement C4 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C3/C3b in ELISA applications (Whipple, E.C., et al. (2007). Mol Immunol. 44(4):377-88).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Complement C3/C3b in Flow Cytometry applications (Sharma, S., et al. (2020). Front Immunol.11:462).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1