H4538
Anti-Histone Deacetylase 5 (HDAC5) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC5-35, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-HD5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HDAC5-35, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~124 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblast cell or SW480 cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
Descrição geral
Aplicação
- western blotting
- immunostaining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.