Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JBS5, monoclonal
peso molecular
observed mol wt ~114.54 kDa
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in HT-1080 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected Integrin a5b1 in one million HT-1080 cells.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Integrin a5 in ELISA applications (Mould, A.P., et. al. (1998). Biochem J. 331 ( Pt 3)(Pt 3):821-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Integrin a5 in Western Blotting applications (Ria, R., et. al. (2002). Haematologica. 87(8):836-45; Gu, C., et. al. (2001). Mol. Cell. Biol. 21(14):4579-97).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin a5 in Immunocytochemistry applications (Gong, X., et. al. (2018). EMBO J. 37(17):e98994).
Inhibition Analysis: A representative lot of this antibody produced inhibition of fibrinogen-, fibronectin- and laminin-mediated cell adhesion. (Wattam, B., et. al. (2001). Biochem J. 356(Pt 1):11-7; Rahman, S., et. al. (1998). Biochem J. 335 (Pt 2)(Pt2):247-57; Mould, A.P., et. al. (1998). Biochem J. 331 ( Pt 3)(Pt 3):821-8; Gu, C., et. al. (2001). Mol Cell Biol. 21(14):4579-97).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Integrin 5?1 in Immunohistochemistry applications (Hernandez, P.A., et. al. (2020). Sci Rep. 10(1):627; Qin, L., et. al. (2003). Biol Reprod. 69(2):563-71).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Integrin 5?1 in Immunoprecipitation applications (Nishida, T., et. al. (2007). J Cell Commun Signal. 1(1):45-58; Gu, C., et. al. (2001). Mol Cell Biol. 21(14):4579-97).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1