MAB1978-I
Anti-Integrin αV Antibody, clone LM142
Sinônimo(s):
Clone LM142 Anti-Integrin, Integrin αV Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LM142, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 160 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected Integrin aV in one million HeLa cells.
Tested Applications
Surface plasmon resonance: A representative lot detected Integrin aV in Surface plasmon resonance applications (Chesnokova, L.S., et. al. (2011). J Virol. 85(24):13214-23).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin aV in Immunoprecipitation applications (Ueda, M., et. al. (2010). Biomaterials. 31(25):6394-9; Cheresh, D.A., et. al. (1987). Proc Natl Acad Sci USA. 84(18):6471-5).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected Integrin aV in A431 cells.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Integrin aV in Immunofluorescence applications (Straub, S., et. al. (2013). PLoS One. 8(1):e53309).
Affinity Binding Assay: A representative lot detected Integrin aV in Affinity Binding Assay applications (Kapp, T.G., et. al. (2017). Sci Rep. 7:39805).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin aV in Flow Cytometry applications (Borbely, A., et. al. (2019). Pharmaceutics. 11(4):151).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin aV in Immunocytochemistry applications (Cheresh, D.A., et. al. (1987). Proc Natl Acad Sci USA. 84(18):6471-5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1