MAB2077Z
Anti-Integrin αVβ6 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 10D5
Sinônimo(s):
MAB2077
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin αVβ6 Antibody, clone 10D5, azide free, clone 10D5, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10D5, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
adequação
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Descrição geral
The integrin alphavbeta6 is expressed on a variety of epithelial cells during dynamic processes including organogenesis, tissue injury and malignant transformation.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: Effective; however because this antibody is an IgG2a, protein G or rabbit anti-mouse IgG is helpful for capture
Function blocking: 100% inhibition of alphaVbeta6-mediated cell adhesion and cell migration are achieved at a concentration of 100 μg/mL.
Not effective for western blot or immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HT-29 colon carcinoma cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2