MAB2074Z
Anti-Integrin αVβ6 Antibody, clone E7P6, azide free
clone E7P6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MAB2074
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E7P6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for activity/function inhibition
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: Effective for F6, HT-29, H441 cell lines (others not tested).
Flow cytometry: Effective for detection of human and monkey alphaVbeta6
Not effective for immunoprecipitation or western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2