MABC519
Anti-Trop2, clone 2G10, Azide Free Antibody
clone 2G10, from mouse
Sinônimo(s):
Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TACSTD2(4070)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Trop2 in transfected cells, Skov-3 cancer cells, and HT29 cancer cells (Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec.).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited tumor growth in DU145 prostate cancer cells, and in HT-29, HCT116 and Colo205 cells. (Note: When used together, Cat. No. MABC519, Anti-Trop2, clone 2G10, Azide Free and Cat. No. MABC518, Anti-Trop2, clone 2EF, Azide Free maximizes inhibition of tumor growth in vivo.) (Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec.).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Trop 2 in MET cells transfected with a vector expressing Trop2 and not in MET cells transfected with an empty vector.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2