ZMS1193
Anti-Trop2 Antibody, clone 2G10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-CD43 Antibody, clone 1O6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1, Tumor-associated calcium signal transducer 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G10, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 35.71 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... TACSTD2(4070)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant fragment of Human Trop2.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected His- and hFc-tagged recombinant fragment of Human Trop2.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Trop2 in one million HaCaT cells.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected His-and hFc-tagged recombinant fragment of Human Trop2.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound His and hFc-tagged recombinant fragment of Human Trop2 with a KD of 1.5 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 filution from a representative lot detected Trop2 in HaCaT cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)