D8938
KIMBLE Dounce tissue grinder set
2 mL complete
Sinônimo(s):
885300-0002, Dounce, Dounce Homogenizer, Glass Tissue Grinder, KIMBLE Tissue Grinder, KONTES, Pestles, Tissue Grinder, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
autoclavable
fabricante/nome comercial
Kimble® 885300-0002
espaço do pilão A
0.0030-0.0050 in.
espaço do pilão B
0.0005-0.0025 in.
volume de trabalho × C
2 mL × 60 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)