P1235
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 7 mL
Sinônimo(s):
885302-0007
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
glass
volume de trabalho
7 mL
Descrição geral
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)