T0691
Dounce tissue grinder tube
working volume 15 mL
Sinônimo(s):
885303-0015
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
glass
embalagem
pack of 1 ea
volume de trabalho
15 mL
Descrição geral
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)