T2690
Dounce tissue grinder tube
working volume 2 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
embalagem
pack of 1 ea
volume de trabalho
2 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.