407317
Anti-Integrin β₆ Mouse mAb (442.5C4)
liquid, clone 442.5C4, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Integrin β₆ Detection Antibody, Mouse Anti-Integrin β₆
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
442.5C4, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB6(3694)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:50-1:100)
Immunoprecipitation (1:50-1:100)
Paraffin Sections (1:50-1:100)
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Breuss, J.M., et al. 1995. J. Cell Sci.108, 2241.
Hynes, R.O. 1992. Cell.69, 11.
Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell.45, 549.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2