MAB2075Z
Anti-Integrin β6 Antibody, clone R6G9, azide free
clone R6G9, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MAB2075
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R6G9, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
adequação
not suitable for Western blot
not suitable for activity/function inhibition
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB6(3694)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: Effective; however because this antibody is an IgG2a, protein G or rabbit anti-mouse IgG is helpful for capture.
Immunohistochemistry/immunocytochemistry: The antibody recognizes alphaVbeta6 by immunohistochemistry and immunocytochemistry (acetone fix), but nuclear background staining limits usefulness in these techniques.
Then antibody is not function blocking and not effective for western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2