MAB2253
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 6S6
clone 6S6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD29
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6S6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on frozen sections
Flow cytometry
Blocks adhesion of cells to extracellular matrix proteins
Induces aggregation of certain lymphoid cells
Does not bind reduced beta1 integrin on Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Tonsil, human skin tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2