MAB2252
Anti-Integrin β1 Antibody, clone N29
clone N29, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD29, MAB2252Z
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N29, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: A representative lot of this antibody clone was used in immunoprecipitation.
Immunohistochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunohistochemistry on frozen sections.
Flow Cytometry: A representative lot of this antibody clone was used in flow cytometry.
Functional Activity Assay: A representative lot of this antibody clone was used to stimulate adhesion of cells to extracellular matrix proteins (Wilkins, J.A. et al., 1996).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Tonsil, human skin, human kidney tissue
U251 cell lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2