MAB2000
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, HB1.1
Sinônimo(s):
CD29
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin β1 Antibody, clone HB1.1, clone HB1.1, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HB1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
adequação
not suitable for activity/function inhibition
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Especificidade
Aplicação
Flow cytometry: 10 μg/mL
Western blot
Immunohistochemistry in frozen tissue samples: 5 μg/mL
Induction of cell aggregation: 10 μg/mL. MAB2000 is a potent stimulator of cell aggregation tested in U937, Jurkat and human peripheral blood lymphocytes.
MAB2000 does not affect VLA integrin-mediated cell adhesion to matrix proteins.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2