07-405
Anti-PRMT5 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
72 kDa ICln-binding protein, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5, Jak-binding protein 1, SKB1 homolog, SKB1 homolog (S. pombe), Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, protein arginine methyltransferase 5, skb1 (S. pombe) homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRMT5(10419)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
An independent laboratory has reported that this antibody immunoprecipitates active PRMT5 from HeLa cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-1 μg/mL of this lot detected PRMT5 in RIPA lysates from 3T3/A31, NIH 3T3, HeLa, WI-38, and Jurkat cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Jurkat cell lysate, HeLa cell lysate.
Included Positive Antigen Control:
Catalog # 12-303, Jurkat lysate. Add 2.5 μL of 2- mercaptoethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1